Fortfahren mit
LSWP14250
Mitex-Membranfilter
Mitex, filter diam. 142 mm, hydrophobic
Synonym(e):
PTFE-Membranfilter; 5,0 μm Porengröße
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
5.0 μm pore size, 60 % porosity
Material:
PTFE membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophobic
Diam.:
142 mm
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Millipore, Mitex
parameter
260 °C max. temp., 70 mL/min-cm2 water flow rate, 9 L/min-cm2 air flow rate
diam.
142 mm
filter diam.
142 mm
thickness
170 μm
matrix
Mitex
pore size
5.0 μm pore size, 60 % porosity
bubble point
≥0.06 bar, ethanol at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Die Mitex PTFE-Membran ist gegenüber einer Vielzahl von Flüssigkeiten, einschließlich organischen Lösungsmitteln, konzentrierten Säuren und Basen, Treibstoffen und kryogenen Flüssigkeiten, beständig. Die Mitex Membran ist unlaminiert, jedoch einfach zu handhaben und vereint den Komfort einer laminierten Membran mit der Vielseitigkeit einer reinen PTFE-Membran. Mitex Membranen sind hydrophob.
Eigenschaften & Vorteile:
•Breite chemische Kompatibilität
•Biologisch und chemisch inert
•Stabil bei Temperaturen über 260 °C (500 °F) und unter -100 °C (-148 °F)
Anwendungen:
Klärfiltration von Säuren, Basen, kryogenen Flüssigkeiten und Treibstoffen; Analyse von Hydraulikflüssigkeiten; RNA-Isolierung
Filtercode: LSWP
Filtertyp: Oberflächenfilter
Application
  • Klärung von Säuren, Basen und kryogenen Flüssigkeiten
  • Klärung von Treibmitteln
  • Isolierung von RNA
  • Überwachung der Luftqualität
Legal Information
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
LSWP01300LSWG02500LSWG04700
description
Mitex, filter diam. 142 mm, hydrophobic
description
Mitex, filter diam. 13 mm, hydrophobic
description
Mitex, filter diam. 25 mm, hydrophobic, white, gridded
description
Mitex, filter diam. 47 mm, hydrophobic, white, gridded
pore size
5.0 μm pore size, 60 % porosity
pore size
5.0 μm pore size, 60 % porosity
pore size
5.0 μm pore size, 60 % porosity
pore size
5.0 μm pore size, 60 % porosity
diam.
142 mm
diam.
13 mm
diam.
25 mm
diam.
47 mm
manufacturer/tradename
Millipore, Mitex
manufacturer/tradename
Millipore, Mitex
manufacturer/tradename
Millipore, Mitex
manufacturer/tradename
Millipore, Mitex
parameter
70 mL/min-cm2 water flow rate, 260 °C max. temp., 9 L/min-cm2 air flow rate
parameter
260 °C max. temp., 70 mL/min-cm2 water flow rate, 9 L/min-cm2 air flow rate
parameter
260 °C max. temp., 70 mL/min-cm2 water flow rate, 9 L/min-cm2 air flow rate
parameter
260 °C max. temp., 70 mL/min-cm2 water flow rate, 9 L/min-cm2 air flow rate
material
PTFE membrane, white filter, plain filter
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
material
PTFE membrane, gridded , white filter
material
PTFE membrane, gridded , white filter
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mitex-Membranfilter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)