Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Aervent®, 0,2 µm, Optiseal®-Kartusche, Chemistry: Hydrophobic Polytetrafluoroethylene (PTFE) Configuration: 1 in.
Quality Segment
material
PTFE , polypropylene , polypropylene support, silicone seal
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
product line
OptiSeal® 4 in.
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
OptiSeal®
parameter
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 135 °C (Forward), 0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward), 1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward), 1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward), 4.1 bar max. differential pressure (60 psid) (Reverse), 4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) (Reverse;), 5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward), 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
technique(s)
gas filtration: suitable
cartridge nominal length
1 in. (2.5 cm)
filtration area
0.05 m2
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction), <0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤2.5 mg/cartridge
matrix
Aervent®
pore size
0.2 μm pore size
input
sample type liquid
bubble point
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
cartridge code
not applicable
General description
Packaging
Preparation Note
80 (40 vorwärts / 40 rückwärts) SIP-Zyklen von 30 min bei 135 °C
Analysis Note
Quantitative Rückhaltung von Brevundimonas diminuta bei einer Mindestbeaufschlagung von 1 x 10⁷ KBE/cm² unter Anwendung der ASTM® F838-Methode.
Other Notes
- Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
- Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
- Anwendung: BioProcessing
- Verwendungszweck: Reduzierung oder Entfernung von Mikroorganismen/Gesamtkeimzahl
- Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die Anleitungen für die Dampfsterilisation & Integritätsprüfung sowie die erste Seite des Leitfadens für die Sichtprüfung
- Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
- Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Chemistry: Hydrophobic Polytetrafluoroethylene (PTFE) Configuration: 1 in. | description Chemistry: Hydrophobic Polytetrafluoroethylene (PTFE) Configuration: 4 in. | description Chemistry: Hydrophobic Polytetrafluoroethylene (PTFE) Configuration: 4 in. | description Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Configuration: 4 in. |
| pore size 0.2 μm pore size | pore size 0.2 μm pore size | pore size 0.2 μm pore size | pore size 0.22 μm |
| technique(s) gas filtration: suitable | technique(s) gas filtration: suitable | technique(s) gas filtration: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable |
| filtration area 0.05 m2 | filtration area 0.18 m2 | filtration area - | filtration area 0.18 m2 |
| product line OptiSeal® 4 in. | product line OptiSeal® 4 in. | product line OptiSeal® 4 in. | product line OptiSeal® 4 in. |
| matrix Aervent® | matrix Aervent® | matrix Aervent® | matrix Durapore® |
| manufacturer/tradename OptiSeal® | manufacturer/tradename OptiSeal® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename OptiSeal® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aervent®, 0,2 µm, Optiseal®-Kartusche
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?