KVVLG2THH1
Opticap® XL Kapselfilter
cartridge nominal length 20 in. (50 cm), filter diam. 4.2 in. (10.7 cm)
About This Item
Materialien
polyester support
polypropylene filter (Gamma-stable)
polypropylene housing
silicone seal
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21CFR177-182 (all component materials)
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
gamma compatible
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Opticap®
Parameter
≤42.2 mL/min air diffusion at 3.9 bar (56 psig) and 23 °C (in water)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward:)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward:)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
Nennlänge Kartusche
20 in. (50 cm)
Produktlänge
62.5 cm (24.6 in.)
Produktgröße
20 in.
Filterdurchm.
4.2 in. (10.7 cm)
Filtrationsfläche des Filters
1.24 m2
Durchm. Einlassanschluss
5/8 in.
Breite von Einlass bis Auslass
19.8 cm (7.8 in.)
Durchm. Auslassanschluss
5/8 in.
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.1 μm pore size
Blasenpunkt
≥4830 mbar (70 psig), air with water at 23 °C
Fitting
16 mm (5/8 in.) fitting (hose barb inlet/oulet)
1/4 in. fitting (vent/drain hose barb with double O-ring seal)
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Angaben zur Herstellung
3 autoclave cycles of 60min at 126°C; capable of 45 kilogray (4.5 Megarad) gamma exposure; not in-line steam sterilizable
This product was manufactured with a Durapore® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21CFR210.3(b)(6).
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Rechtliche Hinweise
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen