KMP8G05TT1
Milligard® PES 1.2/0.8 µm, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 5
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyester support
polyethersulfone membrane (PES)
polypropylene housing
silicone O-ring
Qualitätsniveau
Sterilität
irradiated
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
gamma compatible
Produktlinie
Opticap® XL 5
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Methode(n)
prefiltration: suitable
Länge
8.5 in.
Breite
4.2 in.
Kerngröße
, polypropylene
Filtrationsfläche
0.29 m2
Matrix
Milligard® PES
pore size
1.2/0.8 μm pore size
Fitting
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Fast flow and high throughput
- Predictable scalability from small-scale to production-size devices
- High thermal stability: compatible with steam-in-place and autoclave sterilization methods
- Single-use, gamma-ready formats
- Caustic stable
Verpackung
Sonstige Hinweise
Mode of Action: Filtration (size exclusion)
Application: BioProcessing
Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
Instructions for Use: Please refer to Opticap® Small Scale 300 Capsule, XL, XLT and T-line Capsules User Guide
Storage Statement: Store in dry location
Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich