Fortfahren mit
JVWP04700
Omnipore-Membranfilter
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
Omnipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonym(e):
PTFE-Membranfilter, Porengröße 0,1 μm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.1 μm pore size, 80 % porosity
Material:
PTFE membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
47 mm
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore, Omnipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
130 °C max. temp.
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
30 μm
pore size
0.1 μm pore size, 80 % porosity
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Filtercode: JVWP
Filtertyp: Oberflächenfilter
Unsere Fluoropore® Membran ist eine hydrophobe Polymer-Membran aus Polytetrafluorethylen (PTFE), die an einen Träger aus Polyethylen hoher Dichte gebunden ist, um die Handhabungseigenschaften des Filters für normale Anwendungen zu verbessern. Fluoropore Membranen bieten eine breite chemische Kompatibilität, hohe Flussraten und konstant hohe Qualität. (Bitte beachten Sie, dass Produkte, deren Bestellnummern „FHUP“ enthalten, unlaminiert sind oder ohne Unterlage hergestellt werden.)
Unsere Omnipore Membran ist eine hydrophile PTFE-Membran, die mit praktisch allen Lösungsmitteln, Säuren und alkalischen Lösungen kompatibel ist.
Merkmale & und Vorteile:
- Biologisch und chemisch inert
- Hohe Porosität erzielt hohe Flussraten
- Hydrophobe und hydrophile PTFE-Ausführungen für die Filtration wässriger und organischer Proben erhältlich
Anwendungen:
- Fluoropore Membran: Klärfiltration von Säuren, Basen und Lösungsmitteln; Luftmonitoring; Gasfiltration und Be-/Entlüftung; UV-Spektroskopie
- Omnipore Membran: Filtration wässriger Lösungen, Klärfiltration von Säuren und alkalischen Lösungen
Wir möchten Ihnen umweltverträglichere Alternativprodukte für nachhaltigere Forschungslösungen anbieten. Die inneren & äußeren Boxen mit den Membranscheiben bestehen aus biozirkulärem Material, das auf der Grundlage des ISCC-Massenbilanzierungsverfahrens verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie hier .
Need a custom membrane filter? Click here to request a custom membrane filter or unique and large package sizes that may not be available via our website.
Application
  • Filtration von wässrigen Lösungen
  • Klärfiltration saurer und alkalischer Lösungen
  • Filtration mobiler Phasen bei HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Analyse auf Mikroplastik
Legal Information
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
JVWP01300JVWP02500JVWP09025
description
Omnipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
description
Omnipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
description
Omnipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
description
Omnipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
parameter
130 °C max. temp.
parameter
130 °C max. temp.
parameter
130 °C max. temp.
parameter
130 °C max. temp.
manufacturer/tradename
Millipore, Omnipore
manufacturer/tradename
Millipore, Omnipore
manufacturer/tradename
Omnipore, Millipore
manufacturer/tradename
Millipore, Omnipore
pore size
80 % porosity, 0.1 μm pore size
pore size
0.1 μm pore size, 80 % porosity
pore size
0.1 μm pore size, 80 % porosity
pore size
0.1 μm pore size, 80 % porosity
diam.
47 mm
diam.
13 mm
diam.
25 mm
diam.
90 mm
material
plain filter, PTFE membrane, white filter
material
plain filter, PTFE membrane, white filter
material
white filter, plain filter, PTFE membrane
material
white filter, plain filter, PTFE membrane
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Omnipore-Membranfilter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is this PTFE membrane has permanent hydrophilicity? According to the page, it's maximum operating temperature is 130 C. What if I heat up this omnipore PTFE membrane to 110 C? Is this ptfe still maintain its hydrophilicity after heat treatment?
    1 answer
    1. The operating temperature is 130°C. Heating to 110°C will have no adverse effect on the membrane functionality, including the hydrophilicity .