Fortfahren mit
JMWP09025
Omnipore Membranfilter
Omnipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonym(e):
PTFE-Membranfilter, Porengröße 5,0 μm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
5.0 μm pore size, 80 % porosity
Material:
PTFE membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
90 mm
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore, Omnipore
parameter
130 °C max. temp.
diam.
90 mm
filter diam.
90 mm
thickness
85 μm
pore size
5.0 μm pore size, 80 % porosity
shipped in
ambient
General description
Der Omnipore Membranfilter verfügt über eine Membran aus Polytetrafluorethylen (PTFE). Er kann für die Filtration von wässrigen Lösungen, Klärfiltration von Säuren und alkalischen Lösungen eingesetzt werden.
Application
  • Filtration of aqueous solutions
  • Clarifying acidic and alkaline solutions
  • HPLC, UPLC, LC-MS/MS mobile phase filtration
  • Microplastics analysis
Features and Benefits
  • Kompatibel mit Lösungsmitteln, Säuren und alkalischen Lösungen.
  • Biologisch und chemisch inert.
  • Durch die starke Porösität werden hohe Flussraten erzeugt.
Legal Information
Omnipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
JGWP09025JCWP02500JAWP09025
description
Omnipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
description
Omnipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
description
Omnipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
description
Omnipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
pore size
5.0 μm pore size, 80 % porosity
pore size
0.2 μm pore size, 80 % porosity
pore size
10.0 μm pore size, 80 % porosity
pore size
1.0 μm pore size, 80 % porosity
manufacturer/tradename
Millipore, Omnipore
manufacturer/tradename
Millipore, Omnipore
manufacturer/tradename
Millipore, Omnipore
manufacturer/tradename
Millipore, Omnipore
diam.
90 mm
diam.
90 mm
diam.
25 mm
diam.
90 mm
material
PTFE membrane, white filter, plain filter
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
thickness
85 μm
thickness
65 μm
thickness
85 μm
thickness
85 μm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Omnipore Membranfilter
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)