Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151819
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmanufacturer/tradename
Integritest®
Quality Segment
H
1 in. , 25 mm
W
4 in.
depth
3 in.
weight
16 oz
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
storage temp.
2-30°C
Legal Information
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| W 4 in. | W 39.1 cm (15.4 in.) | W 8 in. | W 6 in. |
| weight 16 oz | weight <10.5 kg (23 lb) | weight 16 oz | weight 65 oz |
| manufacturer/tradename Integritest® | manufacturer/tradename Integritest® | manufacturer/tradename Integritest® | manufacturer/tradename Integritest® |
| H 1 in. , 25 mm | H 23.1 cm (9.1 in.) | H 102 mm , 4 in. | H 6 in. , 152 mm |
| Quality Level SP1 | Quality Level EQ3 | Quality Level SP1 | Quality Level SP1 |
| depth 3 in. | depth 43.2 cm (17 in.) | depth 6 in. | depth 6 in. |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?