Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151819
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmanufacturer/tradename
Integritest®
H
1 in. , 25 mm
W
8 in.
depth
8 in.
weight
8 oz
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
storage temp.
2-30°C
Legal Information
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| compatibility for use with INTEGRITEST® 5 | compatibility for use with INTEGRITEST® 5 | compatibility for use with INTEGRITEST® 5 | compatibility for use with INTEGRITEST® 5 |
| W 8 in. | W 8 in. | W 1 in. | W 8 in. |
| depth 8 in. | depth 8 in. | depth 12 in. | depth 8 in. |
| weight 8 oz | weight 8 oz | weight 8 oz | weight 64 oz |
| H 25 mm , 1 in. | H 1 in. , 25 mm | H 1 in. , 25 mm | H 8 in. , 203 mm |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 10-30°C |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?