Fortfahren mit
IQ700XPKIT
Milli-Q® IQ 7003/05 Reinstwasseraufbereitungskit
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
For Milli-Q® IQ 7003/05 ultrapure water systems. This product replaces IQ700XPKT1.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Milli-Q®
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
H
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature potable tap water (within specifications of the water purification system)
compatibility
for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
General description
Dieses Wasseraufbereitungskit enthält:
  • Ein IPAK Gard® 03/05 Vorbehandlungspack, bestehend aus einem Faltenfilter zur Entfernung von Partikeln, Mineralien und Kolloiden und einem Aktivkohleblock zur Entfernung von freiem Chlor. Dadurch wird die Umkehrosmosemembran (RO) geschützt und die Systemleistung verbessert.
  • Das IPAK Quanta® Polishing-Modul für Elix Reinwasser enthält innovative IQnano® Ionenaustauschermedien zur Entfernung von Ionen bis in den Spurenbereich sowie hochwertige synthetische Aktivkohle zur Beseitigung organischer Spurenverunreinigungen.
  • Tankbelüftungsfilter zum Schutz von gelagertem Reinwasser (Typ 2) vor luftübertragenen Verunreinigungen. Er ist mit Aktivkohle, Natronkalk und einem Membranfilter ausgestattet, um das Eindringen von verunreinigter Luft in den Tank zu verhindern.
Wir sind darauf ausgerichtet, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die zu einer der vier Kategorien umweltfreundlicherer Alternativen gehören. Dieses Produkt ist ein gemäß Design for Sustainability (DfS) entwickeltes Produkt. Klicken Sie hier, um die DfS-Scorecard anzusehen.
Application
  • Für Milli-Q® IQ 7003/05 Reinstwassersysteme
  • In diesem Kit ist eine Kombination aus IPAK Gard® Vorbehandlungspack zum Schutz der RO-Membranen und ein IPAK Quanta® Polishing-Modul für Elix® Speisewasser enthalten, durch die eine gleichbleibende Produktion von Reinstwasser gewährleistet wird
  • Durch den Tankbelüftungsfilter wird das gelagerte Reinwasser (Typ 2) vor luftübertragenen Verunreinigungen geschützt
Features and Benefits
  • e-Sure-Tags ermöglichen eine RFID-Verbindung mit dem System, damit eine nahtlose Überwachung des Verbrauchsmaterialstatus, des Datenmanagements und eine vollständige Rückverfolgbarkeit möglich sind
  • Im Lieferumfang enthalten ist eine Ablaufkappe, um überschüssiges Wasser zu entfernen und das Gewicht des aufgebrauchten Filterelements bei der Entsorgung zu reduzieren
  • 63 % der Teilelieferanten des IPAK Gard® Packs und 78 % der Teilelieferanten des IPAK Quanta® Packs sind nach ISO 14001 für Umweltmanagementsysteme zertifiziert
Legal Information
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)