Fortfahren mit
HX0102
1-Hexanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
HPLC
Synonym(e):
1-Hexanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate, Hexane Sulfonic Acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)5SO3Na · H2O
CAS-Nummer:
Colour Index Number:
73015
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
220-601-3
MDL number:
eCl@ss:
38100201
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
mp
300 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCC.O
InChI
1S/C6H14O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
CLCGFJYKZGFGSQ-UHFFFAOYSA-M
General description
1-Hexanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
HX0102-3 100g Poly Bottle
Application
  • Quantification of Riboflavin and Thiamine in GI Branded Yogurts Collected from Bogura, Bangladesh Using HPLC: This study utilized 1.5469 g of 1-hexanesulfonic acid sodium salt monohydrate in the HPLC fluorescence detection method to quantify vitamins in yogurt (Mia et al., 2022).
  • RP-HPLC method with indirect UV detection for determination of sodium ibandronate in pharmaceuticals: This study used 1-hexanesulfonic acid sodium salt as a mobile phase component for the RP-HPLC analysis of ibandronate in pharmaceuticals (Zharko et al., 2018).
  • OPTIMIZATION OF SEPARATION METHOD FOR THE ANALYSIS OF 5 PHARMACEUTICALS WITH ACETHYLCHOLINESTERASE INHIBITOR ACTIVITY: Describes the use of 1-hexanesulfonic acid sodium salt in the optimized separation method for analyzing pharmaceuticals with acetylcholinesterase inhibitor activity (Budi, 2015).
Analysis Note
Purity: 99% min
Solubility: To pass test
UV Abs. at 210 nm: 1.00AU max
UV Abs. at 220 nm: 0.10AU max
UV Abs. at 254 nm: 0.04AU max
UV Abs. at 280 nm: 0.04AU max
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)