Merck
HIL18MAG-66K
Millipore
Auf magnetischen Beads basierendes MILLIPLEX® Singleplex-Kit für menschliches IL-18
Synonym(e):
Magnetic bead assay
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
NACRES:
NA.84
Allgemeine Beschreibung
„Zytokin“ ist die allgemeine Bezeichnung für eine vielfältige Gruppe von löslichen Proteinen und Peptiden, die unter normalen und pathologischen Bedingungen als Regulatoren fungieren, um die funktionellen Aktivitäten von unterschiedlichen Zellen und Gewebetypen zu modulieren. Darüber hinaus vermitteln diese Proteine direkte Interaktionen zwischen Zellen und regulieren Prozesse in der extrazellulären Umgebung. Zytokine unterscheiden sich dahingehend von Hormonen, dass sie in einem breiteren Zielzellspektrum wirken. Zudem werden sie anders als Hormone nicht von speziellen Zellen produziert, die in speziellen Drüsen angeordnet sind. Zur Proteingruppe der Zytokine zählen Lymphokine, Interferone, Kolonie-stimulierende Faktoren und Chemokine. Die Zytokin- und Chemokin-Forschung spielt eine entscheidende Rolle, um ein besseres Verständnis des Immunsystems und seiner facettenreichen Reaktionen auf die meisten Antigene sowie unterschiedlicher Krankheitszustände, wie inflammatorischen Erkrankungen, allergische Reaktionen, Reizdarmsyndrom (RDS), Sepsis und Krebs, zu erlangen.
MILLIPLEX® Singleplex für menschliches IL-18 ermöglicht die Fokussierung auf das therapeutische Potenzial von IL-18 und die Modulation der IL-18-Expression.
Die Luminex® xMAP® Plattform nutzt ein auf magnetischen Beads basierendes Immunoassay-Format, um die ideale Geschwindigkeit und Sensitivität für die gleichzeitige Quantifizierung von mehreren Analyten zu gewährleisten, wodurch die Produktivität drastisch gesteigert und gleichzeitig wertvolles Probenvolumen eingespart werden kann.
Paneltyp: Zytokine/Chemokine
Anwendung
  • Analyt: IL-18
  • Empfohlener Probentyp: Serum, Plasma, Gewebekulturüberstand
  • Empfohlene Probenverdünnung: Reines Serum und Plasma. Gewebekulturüberstand muss ggf. vor der Testdurchführung mit einem geeigneten Kontrollmedium verdünnt werden.
  • Dauer der Testdurchführung: Über Nacht oder 2-stündige primäre Inkubation. Für optimale Ergebnisse wird die Inkubation über Nacht empfohlen.
  • Forschungskategorie: Entzündung und Immunologie
  • Forschungsunterkategorie: Fettleibigkeit, Stoffwechselerkrankungen, Entzündungs- und Autoimmunmechanismen
Rechtliche Hinweise
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Respiratory Tract
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chuanhai Cao et al.
Frontiers in aging neuroscience, 14, 829049-829049 (2022-05-20)
The immune system plays a critical role in the development and progression of Alzheimer's disease (AD). However, there is disagreement as to whether development/progression of AD involves an over-activation or an under-activation of the immune system. In either scenario, the
Gyoung Nyoun Kim et al.
PLoS pathogens, 17(12), e1010092-e1010092 (2021-12-17)
The development of safe and effective vaccines to prevent SARS-CoV-2 infections remains an urgent priority worldwide. We have used a recombinant vesicular stomatitis virus (rVSV)-based prime-boost immunization strategy to develop an effective COVID-19 vaccine candidate. We have constructed VSV genomes
Devalingam Mahalingam et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 26(1), 71-81 (2019-11-07)
Pelareorep is an intravenously delivered oncolytic reovirus that can induce a T-cell-inflamed phenotype in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). Tumor tissues from patients treated with pelareorep have shown reovirus replication, T-cell infiltration, and upregulation of PD-L1. We hypothesized that pelareorep in