HAWP304F0
MF-Millipore™ Membranfilter, Porengröße 0,45 µm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
white mixed cellulose esters (MCE) filter
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pack of 10 filter
Hersteller/Markenname
MF-Millipore™
Filter L × B
1 ft × 1 ft
Porengröße
0.45 μm pore size
Lagertemp.
room temp
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
MF-Millipore-Filter ohne Triton-Tensid enthalten Mindestmengen eines Benetzungsmittels und weisen einen geringeren wasserextrahierbaren Gehalt auf als gängige MF-Millipore-Filter.
Eigenschaften & Vorteile:
- Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen
- In einer Reihe von Porengrößen, schwarzer oder weißer Farbe, mit oder ohne Netzaufdruck erhältlich
- Mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklav-Sterilisationsmethoden kompatibel
Filtercode: HAWP
Anwendung
Das Produkt filtriert: Partikel (partikelförmige und gelartige Stoffe)
Unlösliche Verunreinigungen (partikelförmige und gelartige Stoffe)
Sonstige Hinweise
- Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismus
- Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
- Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
- Verwendungszweck: Rückhaltung oder Entfernung von biologischen Verunreinigungen
- Gebrauchsanweisung: Die Sterilfiltration von Flüssigkeiten durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) entfernt biologische Verunreinigungen, einschließlich Bakterien, Schimmelpilze und Hefen. Für die selektive Rückhaltung größerer biologischer Verunreinigungen können Flüssigkeiten durch Membranen mit Porengrößen von 0,45 μm (oder größer) filtriert werden, um Mikroorganismen für die nachfolgende Kultivierung und Analyse einzufangen und ihr Wachstum zu fördern
- Lagerung: An einem trockenen Ort fernab von Wärmequellen aufbewahren
- Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)