HABG04700
MCE-Membranfilter, Porengröße 0,45 μm
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, black, gridded
Synonym(e):
MF-Millipore™-Membranfilter, 0,45 µm Porengröße, mit Netzaufdruck
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
black filter
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Qualitätsniveau
Beschreibung
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, gridded, 100 discs
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
MF-Millipore™
Millipore
Parameter
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Durchmesser
47 mm
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
150 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
2.5%
Farbe
black
Matrix
MF-Millipore™
Porengröße
0.45 μm pore size
79 % porosity
Kapazität
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Blasenpunkt
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | HABG01300 | HABG02500 | HAWG03700 |
---|---|---|---|
parameter 60 mL/min-cm2 water flow rate, 4 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 4 L/min-cm2 air flow rate, 60 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 4 L/min-cm2 air flow rate, 60 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 4 L/min-cm2 air flow rate, 60 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. |
material black filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, gridded | material black filter, gridded , mixed cellulose esters (MCE) membrane | material black filter, gridded , mixed cellulose esters (MCE) membrane | material cellulose membrane, gridded , mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter |
pore size 0.45 μm pore size, 79 % porosity | pore size 0.45 μm pore size, 79 % porosity | pore size 0.45 μm pore size, 79 % porosity | pore size 0.45 μm pore size, 79 % porosity |
sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
Allgemeine Beschreibung
Die MF-Millipore Filter ohne Triton Tensid enthalten einen geringen Anteil an grenzflächenaktiven Stoffen und weisen einen geringeren extrahierbaren Wassergehalt als MF-Millipore Standardfilter auf.
Eigenschaften & Vorteile:
- Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen
- Erhältlich in einer Reihe an Porengrößen, in Schwarz oder Weiß, mit oder ohne gerasterter Oberfläche
- Kompatibel mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavieren
Anwendung
- Bakteriologische Fluoreszenz-Assays
- Partikelüberwachung
- Bioassays
- Partikelüberwachung
- Analyse auf Mikroplastik für die Wasserqualitätsbestimmung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)