Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Fe(NH4)2(SO4)2 · 6H2O
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-151-8
MDL number:
Assay:
98.5-101.5%
Grade:
ACS reagent
Form:
crystals
Solubility:
269 g/L
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
ACS reagent
Quality Segment
assay
98.5-101.5%
form
crystals
impurities
≤0.01% Insoluble matter
color
blue-green
pH
3-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
39-41 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
269 g/L
anion traces
phosphate (PO43-): ≤0.003%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.003%, Fe3+: ≤0.01%, K: ≤0.002%, Mg: ≤0.002%, Mn: ≤0.01%, Na: ≤0.02%, Zn: ≤0.003%
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Fe+3].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H4].[N+H4].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-2
InChI key
SHHFGSWBFZVUNE-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Assay: 98.5-101.5%
Calcium (Ca): 0.005% max
Color: Blue-green (no yellow)
Copper (Cu): 0.003% max
Ferric iron (Fe+++): 0.01% max
Form: Crystals
Insoluble matter: 0.01% max
Magnesium (Mg): 0.002% max
Manganese (Mn): 0.01% max
Phosphate (PO4): 0.003% max
Potassium (K): 0.002% max
Sodium (Na): 0.02% max
Zinc (Zn): 0.003% max
Calcium (Ca): 0.005% max
Color: Blue-green (no yellow)
Copper (Cu): 0.003% max
Ferric iron (Fe+++): 0.01% max
Form: Crystals
Insoluble matter: 0.01% max
Magnesium (Mg): 0.002% max
Manganese (Mn): 0.01% max
Phosphate (PO4): 0.003% max
Potassium (K): 0.002% max
Sodium (Na): 0.02% max
Zinc (Zn): 0.003% max
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?