Fortfahren mit
FSLW04700
Fluoropore-Membranfilter
Fluoropore®, filter diam. 47 mm, hydrophobic, thickness 127 μm , Typical
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
Synonym(e):
PTFE-Membranfilter; Porengröße 3,0 μm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
3.0 μm pore size, 85 % porosity
Material:
PTFE membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophobic
Diam.:
47 mm
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Fluoropore®, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
1.0 L/min-cm2 air flow rate (12 mbar (0.17 psi)), 130 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures)
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
127 μm , Typical
gravimetric extractables
0.5%
matrix
Fluoropore®
pore size
3.0 μm pore size, 85 % porosity
bubble point
≥0.14 bar (2.0 psi), air with 100% IPA at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Filtercode: FSLW
Filtertyp: Oberflächenfilter
Unsere Fluoropore®-Membran ist eine hydrophobe Polymer-Membran aus Polytetrafluorethylen (PTFE), die an einen Träger aus Polyethylen hoher Dichte gebunden ist, um die Handhabungseigenschaften des Filters für normale Anwendungen zu verbessern. Fluoropore-Membranen bieten eine breite chemische Kompatibilität, hohe Fließraten und konstant hohe Qualität. (Hinweis: Produkte, deren Bestellnummern „FHUP“ enthalten, sind unlaminiert oder werden ohne Unterlage hergestellt.)
Unsere Omnipore-Membran ist eine hydrophile PTFE-Membran, die mit praktisch allen Lösungsmitteln, Säuren und alkalischen Lösungen kompatibel ist.
Eigenschaften und Vorteile:
- Biologisch und chemisch inert
- Hohe Porosität erzielt hohe Fließraten
- Hydrophobe und hydrophile PTFE-Ausführungen für die Filtration wässriger und organischer Proben erhältlich
Anwendungen:
- Fluoropore-Membran: Klärfiltration von Säuren, Basen und Lösungsmitteln; Luftmonitoring; Gasfiltration und Be-/Entlüftung; UV-Spektroskopie
- Omnipore-Membran: Filtration wässriger Lösungen, Klärfiltration von Säuren und alkalischen Lösungen
Need a custom membrane filter? Click here to request a custom membrane filter or unique and large package sizes that may not be available via our website.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
  • Klärung von Säuren, Basen und Lösungsmitteln
  • Filtern oder Entlüften von Gasen
  • UV-Spektroskopie
  • Partikelüberwachung
  • HPLC, UPLC, LC-MS/MS mobile Phasenfiltration
  • Analyse auf Mikroplastik
Legal Information
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
FALP02500FALP03700FGLP04700
description
Fluoropore®, filter diam. 47 mm, hydrophobic, thickness 127 μm , Typical
description
Fluoropore®, filter diam. 25 mm, hydrophobic
description
Fluoropore®, filter diam. 37 mm, hydrophobic
description
Fluoropore®, hydrophobic
manufacturer/tradename
Millipore, Fluoropore®
manufacturer/tradename
Millipore, Fluoropore®
manufacturer/tradename
Millipore, Fluoropore®
manufacturer/tradename
Fluoropore®, Millipore
parameter
130 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures), 1.0 L/min-cm2 air flow rate (12 mbar (0.17 psi))
parameter
130 °C max. temp. (Curling observed at elevated temperatures), ≥150 mL/min-cm2 flow rate (27.5inHg, methanol), ≥300 mL/min-cm2 air flow rate (Gurley)
parameter
130 °C max. temp. (Curling observed at elevated temperatures), ≥150 mL/min-cm2 flow rate (27.5inHg, methanol), ≥300 mL/min-cm2 air flow rate (Gurley)
parameter
130 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures), 2.5 air flow rate (L/hr-cm2 at 12 mbar (0.17 psi))
pore size
3.0 μm pore size, 85 % porosity
pore size
1.0 μm pore size, ≥65 % porosity
pore size
1.0 μm pore size, ≥65 % porosity
pore size
0.22 μm pore size, 63 % porosity
diam.
47 mm
diam.
25 mm
diam.
37 mm
diam.
47 mm
material
plain filter, PTFE membrane, white filter
material
plain filter, PTFE membrane, white filter
material
plain filter, PTFE membrane, white filter
material
plain filter, PTFE membrane, white filter
feature
hydrophobic
feature
hydrophobic
feature
hydrophobic
feature
hydrophobic
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluoropore-Membranfilter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)