Fortfahren mit
FHLC02500
PTFE-Membranfilter, Porengröße 0,45 μm
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sustainability features
Synonym(e):
LCR-Membranfilter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.45 μm pore size, 80 % porosity
Material:
PTFE membrane (hydrophobic), plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
25 mm
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE membrane (hydrophobic), plain filter, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product, Sustainability features
parameter
130 °C max. temp.
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
140 μm , maximum
gravimetric extractables
0.5%
pore size
0.45 μm pore size, 80 % porosity
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Die LCR-Membran ist eine ungestützte hydrophile PTFE-Membran, die kompatibel zu allen gebräuchlichen HPLC-Lösungsmitteln ist. Die Membran wird einer Spezialbehandlung unterzogen, um sämtliche extrahierbaren Rückstände zu entfernen, sodass nichts in die HPLC-Lösungsmittel gelangt und sauberere Analysenergebnisse erhalten werden.
Eigenschaften und Vorteile:
•Die hydrophile Membran kann ohne vorherige Benetzung zur Filtration wässriger Lösungen verwendet werden
•Die ultrareine Membran gibt keine extrahierbaren Substanzen an Proben oder Lösungsmittel ab
Anwendungen:
Filtration der mobilen Phase für die HPLC; Klärung von Säuren, Basen und verdünnten Proteinlösungen; Isolierung von RNA
Filtercode: FHLC
Filtertyp: Siebfilter
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
  • HPLC-Filtration der mobilen Phase
  • Klärung von Säuren, Basen und verdünnten Proteinlösungen
  • Isolierung von RNA
  • Mikroplastik-Analyse
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GSWP04700FHLP03700JMWP14225
description
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
description
Fluoropore®, filter diam. 37 mm, hydrophobic
description
Omnipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
diam.
25 mm
diam.
47 mm
diam.
37 mm
diam.
142 mm
pore size
80 % porosity, 0.45 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size, 75 % porosity
pore size
0.45 μm pore size, >60 % porosity
pore size
5.0 μm pore size, 80 % porosity
parameter
130 °C max. temp.
parameter
18 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp., 2 L/min-cm2 air flow rate
parameter
100 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures), ≥60 mL/min-cm2 flow rate (27.5 inHg, methanol), >0.5 L/min-cm2 air flow rate (Gurley)
parameter
130 °C max. temp.
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore, MF-Millipore™
manufacturer/tradename
Millipore, Fluoropore®
manufacturer/tradename
Millipore, Omnipore
material
plain filter, PTFE membrane (hydrophobic), white filter
material
white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter
material
PTFE membrane, white filter, plain filter
material
plain filter, PTFE membrane, white filter
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)