Fortfahren mit
FE-125ML-BK
Anti-S (Klone MNS4/P3BER), FFMU
Anti-s from the clone P3BER, Human IgM, Intermediate for further manufacturing use
Synonym(e):
Zwischenprodukte für die Weiterverarbeitung (FFMU) – Seltene Spezifitäten
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41116102
Clone:
P3BER, monoclonal
Technique(s):
agglutination assay: suitable
Application:
Agglut.
Citations:
-
Note: For further information on price, availability or to place an order, please contact us
biological source
human
Quality Segment
antibody form
unpurified
clone
P3BER, monoclonal
form
liquid
packaging
pkg of 125 mL
concentration
10-25 mg/mL protein (Total Protein Range)
technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
isotype
IgM
suitability
suitable for manufacturing use
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Standardisierter, konzentrierter Zellkulturüberstand, der mit phosphatgepufferter Kochsalzlösung diafiltriert wurde; zum Formulieren von Anti-S-Blutgruppenbestimmungsreagenzien oder -geräten; enthält 0,1 % (w/v) Natriumazid; Haltbarkeit: 18 Monate ab dem Filtrationsdatum.
Application
Antikörperzwischenprodukt zu weiteren Herstellungszwecken
Herstellung eines In-vitro-Blutgruppenbestimmungsprodukts oder -geräts
Legal Information
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Teilweise verarbeitetes Reagens zur weiteren Herstellung von ausschließlich nicht injizierbaren Produkten. Die Abwesenheit aller viraler Antigene wurde nicht ermittelt. Kein US-Standard der Wirksamkeit. Bei Trübung nicht verwenden. Enthält 0,1 % (w/v) Natriumazid.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-S (Klone MNS4/P3BER), FFMU
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)