FCMAB170F
Milli-Mark Anti-CD4 -FITC Antibody, clone MT310
clone MT310, Milli-Mark®, from mouse
Synonym(e):
T-cell surface antigen T4/Leu-3
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MT310, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Milli-Mark®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD4(920)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Immunoglobuline & Immunologie
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Human Lymphocytes
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable