Fortfahren mit
FC014
Bovine Fibronectin
from bovine plasma, liquid, suitable for cell culture
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Biological source:
bovine
Form:
liquid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
1.0 mg/mL
Assay:
~95% (affinity purified, SDS-PAGE)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Fibronektin, Rind,
biological source
bovine
Quality Segment
assay
~95% (affinity purified, SDS-PAGE)
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1.0 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FN1(2335)
General description
Fibronektin wird aus Rinderplasma über eine Gelatine-Agarosesäule gereinigt. Eine einzelne Bande wird bei 220 kDa (reduziert) identifiziert, die dem intakten Fibronektin unter reduzierten Bedingungen entspricht.
Produktherkunft: Rinderplasma
Application
ELISA, Ouchterlony und Immunblotting.
Physical form
Flüssig in einer Lösung von 2 M Harnstoff in 0,05 M Tris, pH 7,0.
Preparation Note
Aliquotieren und bis zu 12 Monate bei -20 °C lagern. Für die kurzfristige Verwendung (1-2 Wochen) ist eine Lagerung bei 2-8 °C zulässig. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F4759F1056FC010
biological source
bovine
biological source
bovine plasma
biological source
human plasma
biological source
human
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
assay
~95% (affinity purified, SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
~95% (SDS-PAGE)
concentration
1.0 mg/mL
concentration
≥1 mg protein/mL
concentration
-
concentration
1 mg/mL
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
powder
form
lyophilized powder
form
(liquid: 1MG, 5MG, 10MG pack size
lyophilized: 100 MG pack size)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fibronektin, Rind
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c