EZRMFGF21
Rat/Mouse FGF-21 ELISA Kit
measures and quantifies FGF-21 levels in 10 µl - 20 µl serum, plasma or cell culture supernatent
Synonym(e):
Fibroblast growth factor 21
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Ratte / Maus FGF-21 ELISA Kit, This Rat / Mouse FGF-21 ELISA Kit is used to measure & quantify FGF-21 levels in Metabolism & Inflammation & Immunology research.
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
mouse, rat
Verpackung
kit of 1 × 96 wells
Parameter
10—20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
standard curve range: 50-12000 pg/mL
inter-assay cv: <8%
intra-assay cv: <10%
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type cell culture supernatant
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
Anwendung(en)
research use
Nachweisverfahren
colorimetric (450nm/590nm)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Obwohl hinsichtlich des Verständnisses der Pathologie von Diabetes Typ 2 und bei der Entwicklung neuer Verbindungen zur Behandlung von Diabetespatienten beachtliche Fortschritte erzielt werden konnten, stellt diese Erkrankung weiterhin ein großes weltweites Gesundheitsproblem dar. Daher bietet Millipore das Ratte/Maus FGF-21 ELISA Kit zur Quantifizierung von FGF-21 in Serum und Plasmaproben von Ratten und Mäusen. Da die FGF-21-Aktivitäten unabhängig von Insulin erfolgen und eine durch die Wirkung von Insulin, Thiazolidinedione und sonstigen Antidiabetika verursachte Gewichtszunahme ausbleibt, unterscheidet sich dieses Produkt deutlich von anderen derzeit verfügbaren Insulinsensitizern und stellt eine vielversprechende Therapiemethode dar.
Spezifität
Bei der Testdurchführung konnte keine signifikante Kreuzreaktivität mit den Zytokinen und Stoffwechselhormonen nachgewiesen werden.
Anwendung
Metabolismus
Diabetes - Typ 2
Metabolisches Syndrom
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3