sample type cosmetics sample type pharmaceutical(s) sample type beer sample type bottled water
application(s)
bioburden testing cosmetics environmental food and beverages water monitoring
shipped in
ambient
General description
Das einzigartige Design der EZ-Fit® Filtrationsleiste optimiert den Arbeitsablauf und die Wartung und vermindert das Risiko einer Kontamination. Die unterschiedlichen Filtrationsköpfe sind sowohl mit wiederverwendbaren als auch Einweg-Filtrationsgeräten kompatibel. Die geringe Höhe verbessert den Arbeitskomfort bei Arbeiten unter Laminar-Flow-Hauben. Die EZ-Fit® Filtrationsleiste verhindert die Bildung von Biofilm, da jede einzelne Komponente zum einfachen Reinigen und Autoklavieren abgenommen werden kann.
Application
Die EZ-Fit® Filtrationsleiste wird für allgemeine Laborfiltrationen verwendet und unterstützt die Filtration einer einzigen Testprobe. Die Filtrationsleiste ist für die Verwendung mit EZ-Fit® Filtrationseinheiten geeignet.
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany