Fortfahren mit
EZBRAIN42
Human Amyloid β42 ELISA Kit
measures and quantifies Amyloid β42 levels in 50 μL tissue or cell lysates
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.77
Gene information:
human ... APP(351)
Input:
sample type tissue/cellular lysate
Assay range:
sensitivity: 8 pg/mL
(lowest level of Amyloid β1-42 standard; 50 μL sample size), standard curve range: 16-500 pg/mL
Species reactivity:
human
Storage temp.:
2-8°C
Shipped in:
wet ice
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Hochsensitiver ELISA für humanes Amyloid β42 im Gehirn,
Quality Segment
description
This Human Amyloid β42 Brain ELISA is used to measure & quantify Amyloid β42 levels in Neuroscience research.
species reactivity
human
packaging
kit of 1 × 96 wells
parameter
50 μL sample volume (Overnight assay)
assay range
sensitivity: 8 pg/mL
(lowest level of Amyloid β1-42 standard; 50 μL sample size), standard curve range: 16-500 pg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type tissue/cellular lysate
application(s)
research use
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... APP(351)
General description
Amyloid-beta-Peptide sind an der Ätiologie von Alzheimer-Krankheit beteiligt. Amyloid beta 40 ist das wichtigste Peptid und Amyloid beta 42 ist die neurotoxische Form. Das Verhältnis von Amyloid beta 42/40 (AB-Verhältnis) ist Berichten zufolge ein besserer Indikator für die Alzheimer-Pathologie. Das hochsensitive ELISA-Kit für humanes Amyloid β42 aus dem Gehirn von Millipore wird zum Messen von Amyloid 42 in Gehirnproben und anderen Gewebeproben in einem 96-Well-Format eingesetzt. Dieser Assay ist nur zu Forschungszwecken vorgesehen und eignet sich für den In-vitro-Nachweis von Amyloid-β42-Peptiden in Gehirnproben von z. B. Meerschweinchen, transgenen hAmyloid-Mäusen und Zellextrakten.
Application
Dieser Assay erfordert eine Probe von 50 µl und ist ein Über-Nacht-Assay.
Dieser ELISA für humanes Amyloid β42 aus dem Gehirn wird zum Messen und Quantifizieren von Amyloid β42 in der neurowissenschaftlichen Forschung eingesetzt.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Alzheimer-Krankheit
Für Nachweis/Quantifizierung von: Amyloid β42
Biochem/physiol Actions
Der Amyloid β42 ELISA nutzt monoklonale Anti-Aβ-Antikörper mit hoher Sensitivität für humanes Aβ. Der Einfangantikörper erkennt das C-terminale Ende von Amyloid β1-42, was zu einer hohen Selektivität für Aβ42 führt. Die Kreuzreaktivität der verwendeten Antikörper mit anderen Amyloid-Peptiden wurde durch ELISA und BIACORE geprüft und zeigt keine signifikante Kreuzreaktivität mit Aβ1-38, Aβ1-39, Aβ1-42, Aβ1-43 und Aβ1-44.
Preparation Note
Komponenten in dem Kit können bei 2–8 °C bis zu 2 Wochen aufbewahrt werden
Other Notes
Bitte kontaktieren Sie den Technischen Service für Informationen zur Verdünnungslinearität.
Disclaimer
Nur für Forschungszwecke. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EZHS42EZHS40RAB0530
description
-
description
-
description
-
description
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
assay range
sensitivity: 8 pg/mL
(lowest level of Amyloid β1-42 standard; 50 μL sample size), standard curve range: 16-500 pg/mL
assay range
sensitivity: 8.0 pg/mL
(50 μl sample size), standard curve range: 16-500 pg/mL
assay range
standard curve range: 16-500 pg/mL, sensitivity: 6.0 pg/mL
(50 μl sample size)
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 0.1 ng/mL
input
sample type tissue/cellular lysate
input
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
sample type cerebrospinal fluid (CSF)
input
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
sample type cerebrospinal fluid (CSF)
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
sample type serum
sample type plasma
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
detection method
colorimetric
Still not finding the right product?
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)