Fortfahren mit
EX0550
EDTA, Tetrasodium Salt
Synonym(e):
EDTA, Tetrasodium Salt, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic Acid, Tetrasodium Salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · 2H2O
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41116105
EC Index Number:
200-573-9
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder or crystals
Quality Segment
pH
10.5-11.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
>300 °C (decomposes,anhydrous substance)
transition temp
flash point 350 °C
solubility
1000 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].N(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;2*1H2/q;4*+1;;/p-4
InChI key
KSYNLCYTMRMCGG-UHFFFAOYSA-J
Analysis Note
Assay (complexometric): 99.0% min
Color: White
Form: Crystals and/or powder
Insoluble matter: 0.005% max
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
target_organs
Respiratory Tract
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)