Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
packaging
units of 1
manufacturer/tradename
Milli-Q®
storage condition
room temperature
sustainability
Sustainability features
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature tap water (within specifications of the water purification system)
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016
General description
- Ein IPAK Gard® 3/5 Vorbehandlungspack, bestehend aus einem Faltenfilter zur Entfernung von Partikeln, Mineralien und Kolloiden und einem Aktivkohleblock zur Entfernung von freiem Chlor aus Speisewasser aus der Leitung. Dadurch wird die Umkehrosmosemembran (RO) geschützt und die Systemleistung verbessert.
- IPAK Meta® und IPAK Quanta® Polishing-Module für aufbereitetes Wasser werden bei der Herstellung von Reinstwasser (Typ 1) für empfindliche Laboranwendungen als Paar eingesetzt. Die Module enthalten eine Kombination aus Jetpore® Mischbett-Ionenaustauscherharz und innovativen IQnano™ Ionenaustauschermedien, um Spurenionen aus aufbereitetem Speisewasser zu entfernen, sowie eine hochwertige synthetische Aktivkohle, mit der organische Spurenverunreinigungen beseitigt werden.
- Durch den Tankbelüftungsfilter wird das gelagerte RO-Wasser (Typ 3) vor luftübertragenen Verunreinigungen geschützt. Er ist mit Aktivkohle, Natronkalk und einem Membranfilter ausgestattet, um das Eindringen von verunreinigter Luft in den Tank zu verhindern.
Application
- Für Milli-Q® EQ 7008/16 Reinstwasseraufbereitungssysteme
- Optimaler Schutz von RO-Membranen (IPAK Gard®), Entfernung von Spurenionen und organischen Stoffen (Milli-Q® Polishing-Module) und Schutz des gespeicherten Wassers vor luftübertragenen Verunreinigungen (Tankbelüftungsfilter)
Features and Benefits
- e-Sure-Tags ermöglichen eine RFID-Verbindung mit dem System, damit eine nahtlose Überwachung des Verbrauchsmaterialstatus, des Datenmanagements und eine vollständige Rückverfolgbarkeit möglich sind.
- Im Lieferumfang enthalten ist eine Ablaufkappe pro Pack, um überschüssiges Wasser zu entfernen und das Gewicht des aufgebrauchten Filterelements bei der Entsorgung zu reduzieren.
- 63 % der Teilelieferanten des IPAK Gard® Packs und 78 % der Teilelieferanten der IPAK Quanta® und IPAK META® Packs sind nach ISO 14001 für Umweltmanagementsysteme zertifiziert.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description For Milli-Q® EQ 7008/16 systems. This product replaces EQ70XXPKT1. | description The Milli-Q® water system produces ultrapure (Type 1) and pure (RO, Type 3) water from tap water with a production flow rate up to 16 L/hour. | description The Milli-Q®water system produces ultrapure (Type 1) and pure (RO, Type 3) water from tap water with a production flow rate up to 8 L/hour | description Available only in Germany |
| compatibility for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016 | compatibility - | compatibility - | compatibility for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016 |
| manufacturer/tradename Milli-Q® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| packaging units of 1 | packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 1 unit | packaging - |
| input feed water nature tap water (within specifications of the water purification system) | input feed water nature potable tap water | input feed water nature potable tap water | input - |
| greener alternative category | greener alternative category - | greener alternative category - | greener alternative category - |
| greener alternative product characteristics Waste Prevention | greener alternative product characteristics - | greener alternative product characteristics - | greener alternative product characteristics - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?