Wichtige Dokumente
DRUM0200L01
Millipore
Mobius® Polyethylene Drum
200L used with 3D bag assembly
Synonym(e):
Mobius® Polyethylene Drum, 200 L
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Parameter
200 L sample volume
Durchmesser
56.90 cm (22.40 in.)
Gewicht
9.98 kg (22 lb)
Rechtliche Hinweise
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany