Fortfahren mit
DDAC00010
Direct Detect® Assay-freie Karten
50 Membrane cards used for protein quantitation in the Direct Detect® Infrared Spectrometer.
Synonym(e):
Assaykarten
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32160606
manufacturer/tradename
Direct Detect®
technique(s)
protein quantification: suitable
shipped in
ambient
General description
Mengenoptionen:
DDAC00010-GR = 50 Karten
DDAC00010-4P = 200 Karten
DDAC00010-8P = 400 Karten
Die Direct Detect Assay-freien Karten sind zum Gebrauch im Direct Detect Spektrometer konzipiert. Die Karte enthält vier hydrophile Polytetrafluorethylen(PTFE)-Membranpositionen, die für eine leichte Probenauftragung bemaßt und von einem hydrophoben Ring umgeben sind, um die analysierte Probe im IR-Strahl zu halten. Ein 2-μl-Probenvolumen wird empfohlen, um eine richtige Probenauftragung, Trocknung und Messung zu gewährleisten.
Die Assay-freie Karte kann in das System eingeschoben und direkt nach der Aufbereitung analysiert werden. Das Direct Detect Spektrometer weist ein integriertes Trocknungssystem auf, das die Probe automatisch bis zu dem Punkt trocknet, an dem eine präzise Messung möglich ist.
Die Direct Detect Assay-freie Karte ist für die einmalige Proteinauftragung vorgesehen. Bereits aufbereitete Karten können jedoch aufbewahrt und später erneut erfasst werden.
Legal Information
DIRECT DETECT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)