Merck
CZRV73TP1
Millipore
Viresolve® NFR Cartridge Filter
Retrovirus removal
Synonym(e):
Viresolve NFR Cartridge Filter 30 in. Code 7
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polyethersulfone
polypropylene
silicone seal
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
holdup volume 490 mL
Hersteller/Markenname
Viresolve®
Parameter
≤48 mL/min air diffusion at 3.45 bar (50 psig) and 23 °C (in water)
1800-3600 L process volume
3.4 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
Methode(n)
protein purification: suitable
Nennlänge Kartusche
30 in. (75 cm)
Filtrationsfläche
1.281 m2
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤105 mg/cartridge
Matrix
Viresolve® NFR
Kartuschencode
Code 7
Allgemeine Beschreibung
Device Configuration: Filterelement
Anwendung
Abscheidung von Retroviren
Verpackung
Leicht zu öffnender Doppelbeutel
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Richtlinien der FDA entspricht.
Directions for Use
  • Organism Retention: Retrovirus
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: Protein purification
  • Intended Use: Viral clearance
  • Instructions for Use: Please see the user guide (pg. 3) shipped with this product
  • Storage Statement: Store at room temperature
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Angaben zur Herstellung
Sterilization Method
In-situ-Dampfsterilisation von 30 min bei 126 °C; 3 Autoklavenzyklen von 20 bis 60 min bei 126 °C; Produkt wird unsteril ausgeliefert
This product was manufactured with a Viresolve® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
Hinweis zur Analyse
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Durchspülen mit ≥12 l Wasser
Gravimetric Extractables: after a 10 minute 1.5 LPM/ft² flush and 24 hours in water at controlled room temperature
Rechtliche Hinweise
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany