CW0671SB1
Bevigard™-M Cartridge Filter
pore size 0.5 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7 (2-226; O-ring and spear)
Synonym(e):
Bevigard™-M Cartridge Filter 10 in. Code 7 0.5 μm
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-11208-100MG
$ 106,60
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-11208-100MG
$ 106,60
Materialien
mixed cellulose esters (MCE)
polyester support
polypropylene
silicone seal
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Hersteller/Markenname
Bevigard™
Parameter
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
Nennlänge Kartusche
10 in. (25 cm)
Durchmesser
7.1 cm (2.8 in.)
Filtrationsfläche
0.8 m2
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤50 mg/cartridge
Matrix
Bevigard™-M
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Verpackung
Sonstige Hinweise
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer to installation and wetting sections of OptiScale®-25 user guide and introduction section of Mixed celulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Spezifikationen
Angaben zur Herstellung
30 min mit 80 °C heißem Wasser
10 Autoklaven- oder In-situ-Dampfsterilisationszyklen von 30 min bei 121 °C
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3