Wichtige Dokumente
CVDI74TPS
Millipore
Durapore® CBR, 0,2 µm, Kartusche
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
Materialien
PVDF membrane
polypropylene support
silicone O-ring
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Produktlinie
Durapore®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Methode(n)
bioburden reduction: suitable
Länge
40 in.
Breite
2.7 in.
Filtrationsfläche
2.76 m2
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.2 μm pore size
Kartuschencode
Code 7
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany