CRK172T06
Polygard® CR Kartuschenfilter
pore size 0.1 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Synonym(e):
Polygard-CR Cartridge Filter 20 in. 0.1 μm Code 7 PTFE-encapsulated Fluoroelastomer
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE seal
polypropylene
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Polygard
Parameter
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
Nennlänge Kartusche
20 in. (50 cm)
Durchmesser
7.0 cm (2.75 in.)
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤50 mg
Porengröße
0.1 μm nominal pore size
0.1 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Kartuschencode
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Angaben zur Herstellung
30 min mit 80 °C heißem Wasser
10 Autoklaven- oder In-situ-Dampfsterilisationszyklen von 30 min bei 126 °C