Merck
CMP872TS1
Millipore
Milligard® PES, 1,2/0,8 µm, Kartusche
pore size 1.2/0.8 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm)
Synonym(e):
Milligard PES 20" 1.2/0.8 μm Cartridge
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materialien
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Produktlinie
EMPROVE® Filter
Milligard®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Milligard®
Parameter
1.38 bar max. differential pressure (20 psid) at 25 °C (Reverse)
5.52 bar max. differential pressure (80 psid) at 4-25 °C (Forward)
Methode(n)
prefiltration: suitable
Länge
22.8 in.
Breite
2.7 in.
Nennlänge Kartusche
20 in. (50 cm)
Durchmesser
69 mm (2.71 in.)
Filtrationsfläche
1.06 m2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction; meeting requirements of USP <85>, EP 2.6.14 and JP 4.01)
Matrix
Milligard® PES
pore size
1.2/0.8 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Kartuschencode
Code 7
Allgemeine Beschreibung
Konfiguration: Kartusche
Sonstige Hinweise
Das Produkt wird in einem Werk hergestellt, das den GMP-Leitlinien entspricht. ’Das Qualitätsmanagementsystem der Produktionsanlage wurde von einer akkreditierten Registrierungsstelle gemäß der entsprechenden Qualitätsnorm ISO 9001 genehmigt.
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung (Retention) von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: BioProcessing
  • Verwendungszweck: Reduziert oder entfernt Mikroorganismen/Keimbelastung
  • Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte für Filter mit MILLIGARD®-PES-Membran im entsprechenden Benutzerhandbuch die Benetzungsanleitungen.
  • Lagerung: Lesen Sie bitte für Filter mit MILLIGARD®-PES-Membran das entsprechende Benutzerhandbuch.
  • Entsorgung: Gemäß geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften entsorgen.
Angaben zur Herstellung
Dieses Produkt wurde aus Material hergestellt, das den Kriterien für „nicht faserabgebende“ Filter gemäß 21 CFR 210.3 (b) (6) entspricht.
Sterilisationsmethode
Feuchtes Autoklavieren, 25 Zyklen von 60 Minuten bei 128 °C. Inline-Dampfsterilisation (feucht): 10 Vorwärtszyklen von 30 Minuten bei
135 °C und ≤ 0,34 bar sowie 5 Rückwärtszyklen von
30 Minuten bei 135 °C und ≤ 0,07 bar*.
* Die Geräte wurden mittels Dampfsterilisation bei vollem Differentialdruck validiert, beginnend bei 2,17 bar bis zu einem endgültigen Differentialdruck von 0,07 bar, was zu einem berechneten Durchschnittswert von 0,28 bar in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung führte.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany