Fortfahren mit
AP1002500
Absorbierende Einlage
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Zellulosefaser-Membranfilter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Material:
cellulose fiber , plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
25 mm
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
cellulose fiber , plain filter, white filter
description
25 mm, cellulose support pads are used to reinforce filters in Millipore′s monitors for contamination analysis. When saturated with growth medium, they can also be used for culturing microorganisms on membranes. Comes in a pack of 100.
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
0.031-0.039 in.
shipped in
ambient
General description
Filtercode: AP10
Filtertyp: Tiefenfilter
Application
  • Überwachung der Luftqualität
  • Umweltüberwachung
  • Überwachung der Aerosolkontamination
  • Zum Schutz von Membranfiltern bei hohem Druck oder schnellem Durchfluss
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AP1003700HVHP14250AP1004700
description
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
description
Millipore, filter diam. 37 mm, hydrophilic
description
Durapore®, filter diam. 142 mm, hydrophobic
description
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore, Durapore®
manufacturer/tradename
Millipore
diam.
25 mm
diam.
37 mm
diam.
142 mm
diam.
47 mm
parameter
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
parameter
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
parameter
20 L/min-cm2 air flow rate, >2.6 mL/min-cm2 water flow rate, 85 °C max. temp.
parameter
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
material
white filter, plain filter, cellulose fiber
material
cellulose fiber , plain filter, white filter
material
plain filter, white filter, PVDF membrane
material
plain filter, cellulose fiber , white filter
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophobic
feature
hydrophilic
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Absorbierende Einlage
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)