CDRM3HG05
Lynx® CDR
Lynx® CDR Male 3/8 Inch Hose Barb Reconnectable Connector - 5pack - Irradiated
Synonym(e):
Multiple aseptic connections, disconnections and reconnections (up to 6 times)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
316 stainless steel spring(s) (electropolished)
polyethersulfone membrane (for vent)
polysulfone flow path (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF)
polysulfone housing (outer, sterility chamber)
polysulfone valve body (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF)
seal (Silicone USP Class VI, ADCF or EMA/410/01 compliant)
Qualitätsniveau
Sterilität
irradiated
Produktlinie
Lynx®
Parameter
0.7 bar max. pressure (10 psi) (connect/disconnect pressure)
2-40 °C operating temperature (36-104 °F)
4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure)
Höhe
13.7 cm (5.4 in.)
Länge
25.7 cm (10.1 in.)
Breite
8.4 cm (3.3 in.)
Fitting
3/8 in. inlet hose barb
Rechtliche Hinweise
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Artikel
This article explains how to streamline transfer of an allogeneic cell therapies process to a CDMO partner and long-term manufacturing success.