Fortfahren mit
CBL197
Anti-Cytokeratin-14-Antikörper, Klon LL002
clone LL002, Chemicon®, from mouse
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
LL002, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
9
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
LL002, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG3
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KRT14(3861)
Application
Der Anti-Cytokeratin-14-Antikörper, Klon LL002, ist ein Antikörper gegen Cytokeratin 14 zur Verwendung in WB, IH(P).
Geeignet für die Färbung von formalinfixierten Wachsschnitten oder gefrorenen Geweben. Um eine 100%ige Konsistenz der Färbung zu erreichen, wird es als wesentlich betrachtet, fixierte Gewebeschnitte entweder mit der Mikrowelle zu behandeln oder alternativ die kürzlich empfohlene Hochtemperatur-Antigen-Demaskierungstechnik anzuwenden. Ein vorheriger enzymatischer (Trypsin-)Verdau des fixierten Gewebes wirkt sich nachteilig auf die Epitop-Expression aus. Das für CBL 197 empfohlene Fixiermittel ist neutral gepuffertes Formalin.
Western-Blot
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physical form
Das Monoklonal liegt in einer Konzentration von 100 μg/ml in phosphatgepufferter Kochsalzlösung mit 10 mmol/l Natriumazid und 1 % Rinderserumalbumin vor. Wie empfehlen, dass jedes Labor einen optimalen Arbeitstiter zur Verwendung in seiner speziellen Anwendung bestimmt.
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Getestet
Other Notes
Die Konzentration entnehmen Sie dem chargenspezifischen Datenblatt.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CBL197FC8791SAB4501657
Gene Information
human ... KRT14(3861)
Gene Information
human ... KRT14(3861)
Gene Information
human ... KRT14(3861)
Gene Information
human ... KRT14(3861)
conjugate
unconjugated
conjugate
FITC conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
LL002, monoclonal
clone
LL002, monoclonal
clone
CKB1, monoclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human, rat
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Caitlynn M L Barrows et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2749, 25-38 (2023-12-22)
Resident stem/progenitor cells within the secretory salivary glands offer a potential therapeutic resource for use in the regeneration of salivary glands needed to restore saliva production in patients with chronic xerostomia, or dry mouth. Methods were developed previously to isolate
Sara Nagosa et al.
Stem cell reports, 9(6), 1991-2004 (2017-12-05)
miR-184 is a highly evolutionary conserved microRNA (miRNA) from fly to human. The importance of miR-184 was underscored by the discovery that point mutations in miR-184 gene led to corneal/lens blinding disease. However, miR-184-related function in vivo remained unclear. Here, we
Anna Altshuler et al.
Cell stem cell, 28(7), 1248-1261 (2021-05-14)
The accessibility and transparency of the cornea permit robust stem cell labeling and in vivo cell fate mapping. Limbal epithelial stem cells (LSCs) that renew the cornea are traditionally viewed as rare, slow-cycling cells that follow deterministic rules dictating their self-renewal
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CBL197-25UG04054839350344