CB1047
Anti-STMN1 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Stathmin 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
mouse, human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Stmn1(16765)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
293T cells
Mouse spleen tissue
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable