Merck
BX1777
Supelco
Butyl Alcohol
OmniSolv®
Synonym(e):
1-Butanol
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)2CH2OH
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
200-751-6
Dampfdruck
6.7 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
OmniSolv®
Assay
≥99.7% (GC)
Form
liquid
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.05% Water (H2O)
≤0.2 μeq/g Titrable acid
Abdampfrückstand
≤1 ppm
Farbe
APHA: ≤10
pH-Wert
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
bp
116-118 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-89 °C
Übergangstemp.
flash point 34 °C
Löslichkeit
66 g/L
Dichte
0.81 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤215 nm
UV-Absorption
λ: 215 nm Amax: ≤1.00
λ: 225 nm Amax: ≤0.25
λ: 230 nm Amax: ≤0.15
λ: 250 nm Amax: ≤0.05
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 270 nm Amax: ≤0.01
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChIKey
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
OmniSolv®
Angaben zur Herstellung
Product filtered through a 0.2 μm filter
Hinweis zur Analyse
Assay (GC)99.7% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)500ppt maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.2µeq/g maxUV Abs. at 215 nm1.00AU maxUV Abs. at 225 nm0.25AU maxUV Abs. at 230 nm0.15AU maxUV Abs. at 250 nm0.05AU maxUV Abs. at 260 nm0.05AU maxUV Abs. at 270 nm0.01AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Cut-off215nm maxWater (H2O)0.05% max
Rechtliche Hinweise
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)