Fortfahren mit
APFB03700
Glasfaser-Membranfilter, Porengröße 1,0 μm
Millipore, filter diam. 37 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Glasfaserfilter ohne Bindemittel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
1.0 μm pore size
Material:
glass fiber membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
37 mm
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
glass fiber membrane, plain filter, white filter
agency
in accordance with NIOSH 3501,5002,5007,5009,5013,5015,5017,5027,5028,5504, in accordance with OSHA ID 161
description
1.0 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 37 mm diameter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
2.2 mL/min-cm2 water flow rate, 500 °C max. temp.
diam.
37 mm
filter diam.
37 mm
thickness
700 μm
pore size
1.0 μm pore size
shipped in
ambient
Application
  • Klärung von Flüssigkeiten
  • Quantifizierung von Feststoffen in Suspensionen mit feinen Partikeln
  • Szintillationszählung
  • Mikroplastik-Analyse zur Wasserqualitätsbestimmung
  • Analyse auf Mikroplastik
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
APFC04700AP4009000APFD09050
description
Millipore, filter diam. 37 mm, hydrophilic
description
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
description
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
description
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
pore size
1.0 μm pore size
pore size
90 % porosity, 1.2 μm pore size
pore size
0.7 μm pore size, 90 % porosity
pore size
90 % porosity, 2.7 μm pore size
diam.
37 mm
diam.
47 mm
diam.
90 mm
diam.
90 mm
parameter
500 °C max. temp., 2.2 mL/min-cm2 water flow rate
parameter
500 °C max. temp., 1.2 mL/min-cm2 water flow rate
parameter
>300 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg), 550 °C max. temp.
parameter
500 °C max. temp., 2.7 mL/min-cm2 water flow rate
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
material
plain filter, white filter, glass fiber membrane
material
plain filter, glass fiber membrane, white filter
material
white filter, glass fiber membrane, plain filter
material
white filter, plain filter, glass fiber membrane
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)