Merck
AP2501000
Millipore
Glasfaser-Membranfilter mit Binderharz, Porengröße 2,0 μm
Millipore, filter diam. 10 mm, hydrophilic, thickness 1.2 mm
Synonym(e):
Glass Fiber Filter with binder
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
glass fiber membrane (with binder resin)
plain filter
white filter
Beschreibung
2.0 um pore size, hydrophilic glass fiber with binder resin, 10 mm diameter
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Parameter
100 °C max. temp.
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
Filterdurchm.
10 mm
Dicke
1.2 mm
Porengröße
2.0 μm pore size
90 % porosity
Versandbedingung
ambient
Anwendung
  • Prefiltration for 0.9 to 8.0 ?m filters
  • Qualitative analysis
  • Clarification of aqueous solutions