Fortfahren mit
AP132A
Anti-Kaninchen-IgG-Antikörper der Ziege, alkalische Phosphatase-Konjugat
0.6 mg/mL, Chemicon®
Synonym(e):
Alkalische Phosphatase Anti-Kaninchen, Anti-Kaninchen-IgG-AP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 326,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
alkaline phosphatase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
25
€ 326,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rabbit
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
0.6 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Affinitätsgereinigter Antikörper aus Anti-Kaninchen-IgG der Ziege, konjugiert mit alkalischer Phosphatase.
Immunglobulin G (IgG) ist eines der am reichlichsten vorhandenem Proteine in Humanserum mit Normalwerten von 8–17 mg/ml im Blut von Erwachsenen. IgG spielt eine wichtige Rolle bei der Abwehr von Mikroorganismen, und die Moleküle werden im Rahmen unserer adaptiven Immunantwort von B-Lymphozyten gebildet. Das IgG-Molekül hat zwei eigenständige Funktionen: das Binden des Pathogens, das die Reaktion ausgelöst hat, und das Rekrutieren anderer Zellen und Moleküle für die Zerstörung des Antigens. Die Variabilität des IgG-Pools entsteht durch somatische Rekombination und die Anzahl von Spezifitäten in einer Person zu einem gegebenen Zeitpunkt wird auf 1011 Varianten geschätzt.
Application
Anti-Kaninchen-IgG-Antikörper der Ziege, Konjugat mit alkalischer Phosphatase, ist ein Antikörper gegen Kaninchen-IgG zur Verwendung in ELISA und WB.
ELISA: 1:5.000–1:50.000
Western Blot: 1:5.000–1:50.000
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endbenutzer bestimmt werden.
Forschungskategorie
Sekundär- und Kontrollantikörper
Forschungsunterkategorie
Gesamt-Immunglobulin-Sekundärantikörper
Physical form
Immunaffinitätsgereinigt
REKONSTITUTION:
Mit sterilem destilliertem Wasser auf das auf dem Fläschchenetikett angegebene Volumen rekonstituieren. Das Produkt zentrifugieren oder vortexen, wenn es nach 1–2 Stunden bei Raumtemperatur nicht vollständig klar ist.
Preparation Note
Das lyophilisierte Material bei 2–8 °C oder bis zum Öffnen aufbewahren. Nach der Rekonstitution ist dieses Produkt als unverdünnte Flüssigkeit bei 2–8 °C mehrere Wochen lang stabil. NICHT EINFRIEREN. Für eine längere Lagerung nach der Rekonstitution geben Sie eine gleiche Menge Glycerol hinzu, um eine Endkonzentration von 50 % Glycerol herzustellen und das Produkt bei 2–8 °C bis zu 12 Monate aufzubewahren. Bitte beachten Sie, dass die Protein- und Puffersalzkonzentration auf die Hälfte des ursprünglichen Werts reduziert wird, nachdem Glycerol hinzugefügt wurde.
Other Notes
Ersetzt: AP158A
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AP180PAP124CAP132B
description
0.6 mg/mL, Chemicon®
description
Chemicon®, from donkey
description
Chemicon®, from goat
description
Chemicon®, from goat
biological source
goat
biological source
donkey
biological source
goat
biological source
goat
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
species reactivity
rabbit
species reactivity
goat
species reactivity
mouse
species reactivity
rabbit
technique(s)
western blot: suitable, ELISA: suitable
technique(s)
western blot: suitable, ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
biotin conjugate
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)