ABT340
Anti-AES Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Amino-terminal enhancer of split, GRG, ESP1, TLE5, Gp130-associated protein GAM, Protein ESP1, Protein GRG
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TLE5(166)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Zellstruktur
Adhäsions-Proteine (CAMs – Zelladhäsionsmoleküle)
Immunofluorescence Analysis: 20 µg/mL from a representative lot detected AES in HeLa cells.
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected AES in 15 µg of HEK293 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
HEK293 cell lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable