Fortfahren mit
ABS233
Anti-PI3-Kinase-p85-Antikörper, N-SH2-Domäne
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit alpha, PI3-kinase regulatory subunit alpha, PI3K regulatory subunit alpha, PtdIns-3-kinase regulatory subunit alpha, Phosphatidylinositol 3-kinase 85 kDa regulatory subunit alpha, PI3-kinase subunit p85-al
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 452,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
15
€ 452,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ABS234ABS1856MABS831
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
species reactivity
human, rat
species reactivity
rat, human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
Q63787
UniProt accession no.
Q63787
UniProt accession no.
Q63787
UniProt accession no.
P27986
General description
Regulatorische Phosphatidylinositol-3-Kinase-Untereinheit alpha (UniProt Q63787; auch bekannt als regulatorische 85-kDa-Phosphatidylinositol-3-Kinase-Untereinheit alpha, regulatorische PI3-Kinase-Untereinheit alpha, regulatorische PtdIns-3-Kinase-Untereinheit p85-alpha, PI3-Kinase-Untereinheit p85-alpha, regulatorische PI3K-Untereinheit alpha, regulatorische PtdIns-3-Kinase-Untereinheit alpha) wird vom Pik3r1-Gen (Gen-ID 25513) in Rattenspezies kodiert. Die regulatorische PI3K-Untereinheit alpha katalysiert die Phosphorylierung des PI(4,5)P2-Inositolrings an Position 3, wodurch der potente sekundäre Botenstoff PI(3,4,5)P3 produziert wird, der Überlebenssignale und die Insulinwirkung vermittelt. PI3-Kinase ist ein heterodimerer Komplex, der eine regulatorische Untereinheit mit 85 kDa und eine katalytische Untereinheit mit 110 kDa aufweist. Nach der Ligandenbindung werden durch die Tyrosin-Phosphorylierung der Wachstumsfaktor-Rezeptoren Dockingstellen für die p85-Bindung (über deren SH2-Domänen) geschaffen, die gleichzeitig als Adapter fungieren und die Assoziierung der katalytischen p110-Untereinheit zur Plasmamembran vermitteln. Spielt eine Rolle bei der Insulin-stimulierten Verstärkung der Glucoseaufnahme und Glycogensynthese in insulinempfindlichem Gewebe. Mutationen im Pik3r1-Gen stehen nachweislich mit einer Insulinresistenz in Zusammenhang.
~ 85/50 kDa gemessen. 83,47/53,49/49,97/84,47 kDa (humane Isoform 1/AS53/p46/p85I; UniProt P27986), 83,39 kDa (Maus; UniProt P26450), 83,40/53,39/50,00 kDa (Ratten-Isoformen p85-alpha/p55-alpha/p50-alpha; UniProt Q63787). Nicht charakterisierte Banden können in manchen Lysaten beobachtet werden.
Immunogen
Epitop: Erste SH2-Domäne
GST-markiertes rekombinantes Fragment, das der ersten SH2-Domäne der regulatorischen PI3-Kinase-Unterteinheit alpha der Ratte entspricht.
Application
Analyse mittels Immunpräzipitation: Mit 5 µg einer repräsentativen Charge wurden die Isoformen der regulatorischen PI3-Kinase-Untereinheit alpha aus 200 µg Hirngewebelysat der Ratte ausgefällt.
Analyse mittels Immunpräzipitation: Mit 5 µg einer repräsentativen Charge wurden die Isoformen der regulatorischen PI3-Kinase-Untereinheit alpha aus 500 µg Jurkat-Zelllysat ausgefällt.
Western-Blot-Analyse: Mit 2 µg/ml einer repräsentativen Charge wurden die Isoformen der regulatorischen PI3-Kinase-Untereinheit alpha in 10 µg Jurkat-Zelllysat nachgewiesen.
Dieser poyklonale Kaninchenantikörper, Anti-PI3-Kinase p85, N-SH2-Domäne, Best.-Nr. ABS233, ist zum Nachweis der regulatorischen PI3-Kinase-Untereinheit alpha bestimmt und wurde in der Immunpräzipitation und in Western Blots getestet.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Entwicklungssignalübertragung
Biochem/physiol Actions
Dieser polyklonale Antikörper ist auf die Region der ersten SH2-Domäne gerichtet, die in der Regel in den von UniProt (P27986, P26450, Q63787) berichteten gespleißten Isoformen der regulatorischen PI3-Kinase-Untereinheit alpha bei Menschen (Isoform 1, AS53, p46, p85I), Mäusen und Ratten (Isoform p85-alpha, p55-alpha und p50-alpha) vorhanden ist.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an Rattenhirngewebe-Lysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurden die Isoformen der regulatorischen PI3-Kinase-Untereinheit alpha in 10 µg Rattenhirngewebe-Lysat nachgewiesen.
Kontrolle
Jurkat-Zelllysat
Other Notes
Ersetzt: 06-496
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Analysenzertifikate (COA)
Eine Produktnummer auswählen
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yu-Jie Hu et al.
Nucleic acids research, 43(16), 7790-7804 (2015-06-29)
Jumonji domain-containing protein 6 (JMJD6) is a nuclear protein involved in histone modification, transcription and RNA processing. Although JMJD6 is crucial for tissue development, the link between its molecular functions and its roles in any given differentiation process is unknown.
Teresita Padilla-Benavides et al.
International journal of molecular sciences, 21(3) (2020-02-06)
Brg1 (Brahma-related gene 1) is one of two mutually exclusive ATPases that can act as the catalytic subunit of mammalian SWI/SNF (mSWI/SfigureNF) chromatin remodeling enzymes that facilitate utilization of the DNA in eukaryotic cells. Brg1 is a phospho-protein, and its
Asif J Iqbal et al.
eLife, 5 (2016-08-31)
Apolipoprotein A1 (apoA1) is the major protein component of high-density lipoprotein (HDL) and has well documented anti-inflammatory properties. To better understand the cellular and molecular basis of the anti-inflammatory actions of apoA1, we explored the effect of acute human apoA1
Jonathon N Winnay et al.
The Journal of clinical investigation, 126(4), 1401-1412 (2016-03-15)
The phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) signaling pathway is central to the action of insulin and many growth factors. Heterozygous mutations in the gene encoding the p85α regulatory subunit of PI3K (PIK3R1) have been identified in patients with SHORT syndrome - a
Yu-Jie Hu et al.
F1000Research, 2, 279-279 (2013-01-01)
Protein arginine methylation is a common posttranslational modification that has been implicated in numerous biological processes including gene expression. The mammalian genome encodes nine protein arginine methyltransferases (Prmts) that catalyze monomethylation, asymmetric dimethylation, and symmetric dimethylation on arginine residues. Protein
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABS23304053252904592