ABS218
Anti-phospho-DBC1 (Thr454) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
DBIRD complex subunit KIAA1967, Deleted in breast cancer gene 1 protein, DBC-1, DBC.1, p30 DBC
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr454)
Angaben zum Gen
human ... BRINP1(1620)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Entwicklungsabhängige Signalübertragung
Qualität
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected DBC-1 phosphorylated at Thr454 in 10 µg of etoposide treated Jurkat cell lysates.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Untreated and etoposide treated Jurkat cell lysates
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable