Wichtige Dokumente
ABN651
Sigma-Aldrich
Anti-NETO1-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Neuropilin and tolloid-like protein 1, Brain-specific transmembrane protein containing 2 CUB and 1 LDL-receptor class A domains protein 1
Größe auswählen
100 μG
€ 370,00
€ 370,00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 370,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 370,00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NETO1(81832)
Allgemeine Beschreibung
Neuropilin and tolloid-like protein 1, auch als Brain-specific transmembrane protein containing 2 CUB und 1 LDL-receptor class A domains protein 1 bekannt, wird von dem Gen NETO1 oder BTCL1 kodiert und ist an der Entwicklung und/oder Erhaltung des neuronalen Schaltkreises beteiligt. Es handelt sich um ein Transmembranprotein vom Typ I, das in Hirn und Retina exprimiert wird. NETO1 enthält eine LDL-Rezeptor-Klasse A-Domäne und zwei CUB-Domänen. Es ist entweder membrangebunden oder abgesondert. Es weist drei alternativ gespleißte Isoformen auf, wovon die ersten beiden retinaspezifisch sind und die dritte in sowohl Retina- als auch Hirngewebe vorkommt. Ferner reguliert es als akzessorische Untereinheit des neuronalen NMDA-Rezeptors (NMDAR, N-Methyl-D-Aspartat-Rezeptor) die langzeitige NMDA-Rezeptor-abhängige synaptische Plastizität und Kognition, zumindest im Rahmen von räumlichem Lernen und Erinnerung.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das dem C-Terminus von humanem NETO1 entspricht.
Anwendung
Der Anti-NETO1-Antikörper weist Werte von NETO1 nach, wurde publiziert und zur Verwendung in NETO1 validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungsneurologie
Qualität
Mittels Western Blot an Gewebelysat der humanen Lunge beurteilt.
Western-Blot-Analyse: 2 μg/ml dieses Antikörpers wiesen NETO1 in Gewebelysat der humanen Lunge nach.
Zielbeschreibung
~ 55 kDa gemessen. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigtes Antigen
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit PBS und bis zu 0,1 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable