ABN471
Anti-TMEM18 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Transmembrane protein 18, TMEM18
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (immunogen homology)
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TMEM18(129787)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Sensorik & Peripheres Nervensystem (PNS)
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected TMEM18 in mouse brain tissue.
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TMEM18 in 15 µg of rat brain tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rat brain tissue lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable