Wichtige Dokumente
ABN341
Sigma-Aldrich
Anti-FEZ2-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Fasciculation and elongation protein zeta-2, Zygin II, Zygin-2, FEZ2
Größe auswählen
100 μG
€ 370,00
€ 370,00
Voraussichtliches Versanddatum21. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 370,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 370,00
Voraussichtliches Versanddatum21. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FEZ2(9637)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Faszikulations- und Elongationsprotein zeta-2 (FEZ2) ist ein Homolog zum FEZ1 von Säugetieren, das selbst ein Ortholog von UNC-76 des C. elegans ist. Im Gegensatz zu FEZ1 wird FEZ2-mRNA in Mäusegewebe weit exprimiert. FEZ2 interagiert mit Proteinkinase C (PKC)-zeta-Substrat und induziert die Neuriten-Extension von PC12-Zellen bei Co-Expression mit einer konstitutiv aktiven Form von PKC-zeta, was darauf hindeutet, dass FEZ2 eine wichtige Rolle bei den morphologischen Veränderungen verschiedener Zellen infolge der Assoziierung mit PKC-zeta in unspezifischem Gewebe spielt. FEZ2 kann über seine C-terminalen Regionen und insbesondere über seine Coiled-Coil-Region mit FEZ1 interagieren. Bekanntermaßen existieren mindestens zwei Isoformen von FEZ2.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das menschlichem FEZ2 entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-FEZ2-Antikörper ist zur Verwendung in WB und IF zum Nachweis von FEZ2 validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungsneurologie
Neuroregenerative Medizin
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit 5 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde FEZ2 in humanem Hirngewebe nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in Hirngewebelysat der Maus.
Western-Blot-Analyse: Mit 1 µg/ml dieses Antikörpers wurde FEZ2 in 15 µg Hirngewebelysat der Maus nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 50 kDa gemessen
Physikalische Form
Affinitätsgereinigtes Antigen
Aufgereinigter polyklonarer Kaninchenantikörper in Puffer mit PBS und 0,02% Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Hirngewebelysat der Maus
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable