ABF1070
Anti-DRBP76/ILF3 Antibody
serum, from rabbit
Synonym(e):
Interleukin enhancer-binding factor 3, Double-stranded RNA-binding protein 76, DRBP76, M-phase phosphoprotein 4, MPP4, Nuclear factor associated with dsRNA, NFAR, Nuclear factor of activated T-cells 90 kDa, NF-AT-90, Translational control protein 80, TCP
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ILF3(3609)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Western Blotting Analysis: A representative lot detected DRBP76/ILF3 in the nuclear fractions prepared from Wt11 (HEK293 expressing Flag-tagged wild-type TLR3) cells (Zhu, J., et al, (2010). J Immunol. 184(10):5768-5776; Sarkar, S.N., et al, (2004). Nat Struct Mol Biol. 11(11):1060-1067).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:500 of this antibody detected DRBP76/ILF3 in 10 µg of MDA-MB-435 cell lysate.
Zielbeschreibung
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable