Wichtige Dokumente
ABE74
Sigma-Aldrich
Anti-FoxP4-Antikörper
serum, from rabbit
Synonym(e):
forkhead box P4, fork head-related protein like A, Fork head-related protein-like A, winged-helix repressor FOXP4
Größe auswählen
100 μL
€ 432,00
€ 432,00
Voraussichtliches Versanddatum14. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 432,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 432,00
Voraussichtliches Versanddatum14. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Foxp4(74123)
Allgemeine Beschreibung
Das Forkhead-Box-Protein P4 (FoxP4) ist ein Multidomänen-Transkriptionsrepressor. Dieses Protein gehört zur Familie der Fox-Proteine, die sich durch ihr einzigartiges DNA-Bindungsmotiv in Form einer geflügelten Helix auszeichnen. Die Mitglieder dieser Familie sind für ihre Fähigkeit bekannt, sowohl das Zellschicksal als auch die Differenzierung verschiedener Gewebe zu regulieren. FoxP4 unterdrückt die Expression, indem es mit der DNA interagiert. Damit die DNA-Bindung stattfinden kann, muss FoxP4 Homo- und Heterodimere mit FoxP1 und FoxP2 bilden. Während der Embryogenese wird die Expression dieses Proteins in der Lunge und im Gehirn beobachtet. Bei Erwachsenen wird die Expression in Herz, Lunge, Gehirn, Leber, Milz, Hoden und Nieren beobachtet. Das alternative Spleißen führt zur Expression von drei bekannten Isoformen.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt FoxP4.
Immunogen
Epitop: Unbekannt
GST-markiertes rekombinantes Protein, das dem FoxP4 der Maus entspricht.
Anwendung
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:500-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies FoxP4 in HeLa-Zellen nach.
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor in IH verwendet. (Lu, M.M., et al. (2002). Mechanisms of Development 119S: S197–S202.)
Verwenden Sie den Anti-FoxP4-Antikörper (polyklonaler Kaninchen-Antikörper) validiert in ICC, WB, IHC zum Nachweis von FoxP4, auch bekannt als Forkhead-Box P4, Winged-Helix-Repressor FOXP4.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in menschlichem Gehirnzell-Lysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers detektierte FoxP4 auf 10 µg menschlichem Gehirnzell-Lysat.
Zielbeschreibung
86 und 79 kDa beobachtet. Drei bekannte Isoformen aufgrund von alternativem Spleißen.
Physikalische Form
Nicht aufgereinigt
Nicht aufgereinigtes polyklonales Serum aus Kaninchen mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
menschliches Gehirnzell-Lysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fuhua Wang et al.
Development (Cambridge, England), 149(7) (2022-03-18)
Beige adipocytes have a discrete developmental origin and possess notable plasticity in their thermogenic capacity in response to various environmental cues, but the transcriptional machinery controlling beige adipocyte development and thermogenesis remains largely unknown. By analyzing beige adipocyte-specific knockout mice
Haixia Zhao et al.
Developmental biology, 398(2), 242-254 (2014-12-21)
Osteoblast induction and differentiation in developing long bones is dynamically controlled by the opposing action of transcriptional activators and repressors. In contrast to the long list of activators that have been discovered over past decades, the network of repressors is
Caroline Alayne Pearson et al.
Cell reports, 30(6), 1964-1981 (2020-02-13)
The laminar architecture of the mammalian neocortex depends on the orderly generation of distinct neuronal subtypes by apical radial glia (aRG) during embryogenesis. Here, we identify critical roles for the autism risk gene Foxp1 in maintaining aRG identity and gating