Wichtige Dokumente
ABE438
Sigma-Aldrich
Anti-Apobec1-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
C->U-editing enzyme APOBEC-1, Apolipoprotein B mRNA-editing enzyme 1, HEPR
Größe auswählen
100 μG
€ 432,00
€ 432,00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 432,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 432,00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... APOBEC1(339)
Allgemeine Beschreibung
Apobec1 (Apolipoprotein B mRNA-editing enzyme 1) ist auch als C->U-editing enzyme APOBEC-1 und HEPR bekannt. Apobec1 ist ein Mitglied der Cytidin- und Desoxycytidylatdeaminase-Familie, die ausschließlich im Dünndarm exprimiert wird. Apobec1 ist eine katalytische Komponente des Apolipoprotein-B-mRNA-editierenden Enzym-Komplexes, der für das posttranskriptionale mRNA-Editieren verantwortlich ist. Zudem wird angenommen, dass Apobec1 an der epigenetischen Regulation der Genexpression beteiligt ist, indem es an der DNA-Demethylierung teilnimmt.
Spezifität
Andere Homologien: Maus (79 % Sequenzhomologie).
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das menschlichem Apobec1 entspricht.
Anwendung
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:500–-1:2.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies Apobec1 in Gewebe von Dünndarm der Ratte und Darm vom Menschen nach.
Weisen Sie Apobec1 mit diesem polyklonalen Kaninchen-Antikörper, Anti-Apobec1-Antikörper nach, der für die Verwendung in Western Blot und IHC (Paraffin) validiert wurde.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an humanem Milzgewebelysat.
Western-Blot-Analyse: 0,1 µg/ml dieses Antikörpers wies Apobec1 in 10 µg humanem Milzgewebelysat nach.
Zielbeschreibung
~28 kDa gemessen
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Milzgewebe-Lysat des Menschen
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xiaoling Li et al.
Cancer cell, 41(8), 1427-1449 (2023-07-22)
Tumor mutational burden and heterogeneity has been suggested to fuel resistance to many targeted therapies. The cytosine deaminase APOBEC proteins have been implicated in the mutational signatures of more than 70% of human cancers. However, the mechanism underlying how cancer