ABE2945
Anti-phospho EZH2 (Thr345)
Synonym(e):
Histone-lysine N-methyltransferase EZH2;EC:2.1.1.356;ENX-1;Enhancer of zeste homolog 2;Lysine N-methyltransferase 6
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Mol-Gew.
calculated mol wt 85.36 kDa
observed mol wt ~85 kDa
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
feline, frog, bovine, canine, mouse, monkey
Verpackung
antibody small pack of 100 μL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
Epitopsequenz
Internal
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr345)
Angaben zum Gen
human ... EZH2(2146)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting in LNCaP cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected EZH2 phosphorylated on threonine 345 in LNCaP cell lysate, but not in lysates treated with protein phosphatase (400 units for 30 min at 30°C).
Tested applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected phospho EZH2 (Thr345) in Immunocytochemistry applications (Chen, S., et. al. (2010). Nat Cell Biol. 12(11):1108-14).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable