Merck
ABE285
Anti-Tristetraprolin-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Tristetraprolin, TTP, G0/G1 switch regulatory protein 24, Growth factor-inducible nuclear protein NUP475, Protein TIS11A, TIS11, Zinc finger protein 36 homolog, Zfp-36
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
100 μG
€ 411,00
€ 411,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Tristetraprolin-Antikörper, from rabbit, purified by affinity chromatography
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
technique(s)
RIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... ZFP36(7538)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
T5327SAB4200565ABE434
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
tissue culture supernatant
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
UniProt accession no.
P26651
UniProt accession no.
P26651
UniProt accession no.
P26651
UniProt accession no.
O15164
technique(s)
RIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg/mL using lysates of RAW264 cells induced with 10 ng/mL LPS for two hours, western blot: 0.5-1.0 μg/mL using lysates of RAW264 cells induced with 10 ng/mL LPS for two hours
technique(s)
western blot: 1:4,000-1:8,000 using extracts of HepG2 cells.
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in A431-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies Tristetraprolin auf 10 µg A431-Zelllysat nach.
Kontrolle
A431-Zelllysat
Application
Anti-Tristetraprolin-Antikörper ist ein Antikörper gegen Tristetraprolin zur Verwendung in Western Blotting, ICC, Immunpräzipitation und RNA-Bindungsprotein-Immunpräzipitation (RIP).
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Wachstumsfaktoren & Rezeptoren
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor zum Nachweis von Tristetraprolin in menschlichen Leukozyten verwendet. (Brooks, S., et al. (2002). Arthritis und Rheumatismus. 46(5): 1362–1370.)
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
General description
Tristetraprolin (TTP, Nup 475, TIS11, G0S24 oder ZFP36) ist ein Mitglied der CCCH-Tandem-Zinkfingerproteinfamilie. Es handelt sich um ein nukleares RNA-bindendes Protein, das als transaktiver Faktor fungiert. Es ist an der posttranskriptionellen Regulierung von Zytokin-Genen beteiligt, vor allem von Tumor-Nekrose-Faktor alpha (TNF-α). Nach Aktivierung durch Lipopolysaccharide bindet TTP die TNF-α mRNA an AU-reiche Domänen in der 3′-untranslatierten Region (3′-UTR) und induziert die Deadenylierung, wodurch die mRNA destabilisiert und für den Abbau markiert wird. Um diese Wirkung zu erzielen, rekrutiert TTP andere transaktive Faktoren an seiner C-terminalen Domäne und mRNA-Zerfallenzyme an seiner N-terminalen Domäne. TTP wird durch Phosphorylierung deaktiviert, die von der durch Mitogen-aktivierte Proteinkinase aktivierten Proteinkinase 2 (MK2) und p53 gesteuert wird. Daher reguliert TTP/MK2 die Biosynthese von TNF-α und vermittelt Entzündungsreaktionen, an denen TNF-α beteiligt ist. Das Knockout von TTP in Mäusen führt zu Arthritis, Alopezie, Dermatitis und einer Reihe anderer Phänotypen, die mit der Überexpression von TNF-α zusammenhängen.
~40 kDa beobachtet. Uniprot gibt ein berechnetes Molekulargewicht von 34 kDa an. In einigen Lysaten erscheint eine nicht charakterisierte Bande bei ~53 kDa.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem menschlichen Tristetraprolin entspricht.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit PBS ohne 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tongjia Zhang et al.
Cell death & disease, 14(8), 527-527 (2023-08-17)
Non-small cell lung cancer (NSCLC) is the most common type of lung cancer, with high morbidity and mortality worldwide. Although the dysregulation of BARX1 expression has been shown to be associated with malignant cancers, including NSCLC, the underlying mechanism remains
Comparative phosphoproteomics reveals components of host cell invasion and post-transcriptional regulation during Francisella infection.
Nakayasu, ES; Tempel, R; Cambronne, XA; Petyuk, VA; Jones, MB; Gritsenko, MA; Monroe et al.
Molecular and Cellular Proteomics null
Yuki Hikichi et al.
The Journal of experimental medicine, 218(12) (2021-10-29)
Group 2 innate lymphoid cells (ILC2s) are unique in their ability to produce low levels of type 2 cytokines at steady state, and their production capacity is dramatically increased upon stimulation with IL-33. However, it is unknown how constitutive cytokine
Xiaohui Liu et al.
Oncotarget, 7(33), 53330-53338 (2016-07-28)
Tristetraprolin (TTP), a member of TIS11 family containing CCCH tandem zinc finger, is one of the best characterized RNA-binding proteins. However, to date, the role of TTP in mammalian oocytes remains completely unknown. In the present study, we report the
Jan Meier et al.
RNA biology, 10(6), 1018-1029 (2013-05-16)
MicroRNAs (miRNAs) are single-stranded, small, non-coding RNAs, which fine-tune protein expression by degrading and/or translationally inhibiting mRNAs. Manipulation of miRNA expression in animal models frequently results in severe phenotypes indicating their relevance in controlling cellular functions, most likely by interacting
Verwandter Inhalt
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins